Orders LinkContactUsLinkComponent
Connectors, PP
18, Connector, female luer lug, —
Katalogové číslo INFIPP-LFLW
Dodavatel:   PIEPER FILTER
Connectors, PP
Katalogové číslo INFIPP-LFLW
Dodavatel:  PIEPER FILTER
Connectors, PP
Connectors, PP
18, Connector, female luer lug, —
Přejít na:
Price
16 060,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 KS
Product Details & Documents
Connectors, made of PP, natural.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Specifikace
  • Hadice int.Ø:
  • Popis:
    Connector, female luer lug
  • Sekvence:
    18