CHES, 0.5 M buffer solutions
12, CHES buffer solution, 0,5 M, 9.0, 100 mL
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
CHES, 0.5 M buffer solutions
Katalogové číslo J63670.AE
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS:
Přejít na:
Product Details & Documents
2-(Cyclohexylamino)ethanesulfonic acid, CHES.
CAS No.: 103-47-9
MDL No.: MFCD00003835
Specifikace
Specifikace
- Koncentrace:0,5 M
- Bal.:100 mL
- Popis:CHES buffer solution
- Sekvence:12
- Hodnota pH:9.0
- Cat. No.:J63670.AE
- Fyzická forma:Liquid
- Čí. CAS:103-47-9
- MDL čí.:MFCD00003835
- Skladovací teplota:2°C to 8°C