Buffer, TBE solution 5X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
TBE buffer solution 5X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer), Glass bottle, 4 L
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Buffer, TBE solution 5X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
Katalogové číslo J63487.K7
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS:
Přejít na:
Product Details & Documents
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00236358
Documents
Specifikace
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:4 L
- Popis:TBE buffer solution 5X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
- Cat. No.:J63487.K7
- Fyzická forma:Liquid
- MDL čí.:MFCD00236358