Buffers, sodium phosphate, 0,2 M solutions
14, Sodium phosphate buffer solution, 0,2 mol/l, 8,5, Glass bottle, 1 L
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Buffers, sodium phosphate, 0,2 M solutions
Katalogové číslo J61372.K2
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS:
Přejít na:
Product Details & Documents
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00146206
Documents
Specifikace
Specifikace
- Koncentrace:0,2 mol/l
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:1 L
- Popis:Sodium phosphate buffer solution
- Sekvence:14
- Hodnota pH:8,5
- Cat. No.:J61372.K2
- Fyzická forma:Liquid
- MDL čí.:MFCD00146206



