Orders LinkContactUsLinkComponent
Paraformaldehyde fixative solution fixative solution
Paraformaldehyde fixative solution fixative solution
2590, 250 mL
Katalogové číslo J61984.AK
Zdraví
Dráždivý
Paraformaldehyde fixative solution fixative solution
Katalogové číslo J61984.AK
Číslo CAS:  30525-89-4
Paraformaldehyde fixative solution fixative solution
Paraformaldehyde fixative solution fixative solution
2590, 250 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  30525-89-4
Price
2 870,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Paraformaldehyde fixative solution finds application in proteins, peptides and the enzymes of low molecular weight.
Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00133991
Synonyma:  Polyoxymethylene
  • Číslo CAS:30525-89-4
  • Vzorec:(CH₂O)n
  • MDL číslo:MFCD00133991
  • Molecular Weight:30.03
  •  :Density: 1,46 g/cm³ (20 °C)
  • Teplota pro skladování:Refrigerator
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    250 mL
  • Sekvence:
    2590