GTE buffer
100 mL
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Přejít na:
Product Details & Documents
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Applications: For miniprep and DNA purification
Specifikace
Specifikace
- Bal.:100 mL
- Cat. No.:J62597.AE
- Fyzická forma:Liquid
- Skladovací teplota:2°C to 8°C