ADA, 0,2 M Buffer Solutions
16, ADA buffer solution, 0,2 M, 7,5, Glass bottle, 100 mL
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
ADA, 0,2 M Buffer Solutions
Katalogové číslo J62424.AE
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS:
Přejít na:
Product Details & Documents
N-(2-Acetimido)iminodiacetic acid monosodium salt (ADA) buffer solutions PH values 6,0 to 7,5.
CAS No.: 7415-22-7
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00065483
Upozornení: Storage Temperature: 2 to 8°C
Documents
Specifikace
Specifikace
- Koncentrace:0,2 M
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:100 mL
- Popis:ADA buffer solution
- Sekvence:16
- Hodnota pH:7,5
- Cat. No.:J62424.AE
- Fyzická forma:Liquid
- Čí. CAS:7415-22-7
- MDL čí.:MFCD00065483
- Skladovací teplota:2°C to 8°C
- Vzhled:Colourless