Orders LinkContactUsLinkComponent
Laemmli SDS sample buffer, reducing (4X)
Laemmli SDS sample buffer, reducing (4X)
Laemmli SDS Sample Buffer, reducing, 4X, 50 mL
Katalogové číslo J60015.AD
Laemmli SDS sample buffer, reducing (4X)
Katalogové číslo J60015.AD
Číslo CAS:  
Laemmli SDS sample buffer, reducing (4X)
Laemmli SDS sample buffer, reducing (4X)
Laemmli SDS Sample Buffer, reducing, 4X, 50 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
4 070,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 50 mL
Product Details & Documents
Physical Form: Liquid
Appearance: Blue
Applications: For protein sample preparation to be used in the Laemmli SDS-PAGE system
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    50 mL
  • Popis:
    Laemmli SDS Sample Buffer, reducing, 4X
  • Cat. No.:
    J60015.AD
  • Fyzická forma:
    Liquid
  • Vzhled:
    Blue