Buffer, ACES, 0,5 M solution
05, ACES, 0,5M buffer solution, pH 7,0, Glass bottle, 100 mL
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Buffer, ACES, 0,5 M solution
Katalogové číslo J60755.AE
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS:
Přejít na:
Product Details & Documents
CAS No.: 7365-82-4
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00008030
Specifikace
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:100 mL
- Popis:ACES, 0,5M buffer solution, pH 7,0
- Sekvence:05
- Cat. No.:J60755.AE
- Fyzická forma:Liquid
- Čí. CAS:7365-82-4
- MDL čí.:MFCD00008030
- Skladovací teplota:2°C to 8°C
- Vzhled:Colourless