ContactUsLinkComponent
Kolona EC 125/4,6 NUCLEOSIL 120-7 NH2 pro kapalinovou chromatografii, délka 125mm, vnitřní průměr 4,6mm 1 * 1 KS
Katalogové číslo MANA720283.46
Dodavatel:  MACHEREY-NAGEL
Kolona EC 125/4,6 NUCLEOSIL 120-7 NH2 pro kapalinovou chromatografii, délka 125mm, vnitřní průměr 4,6mm 1 * 1 KS
Katalogové číslo MANA720283.46
Dodavatel:  MACHEREY-NAGEL
Frequently Bought Together