Orders LinkContactUsLinkComponent
Sáčky do mixéru VWR®
01, Sáčky obyčejné, 80 ml, 60 sáčků/ 25 ks, 105×150 mm
Katalogové číslo 129-0732
Dodavatel:   VWR Collection
Sáčky do mixéru VWR®
Katalogové číslo 129-0732
Dodavatel:  VWR Collection
Sáčky do mixéru VWR®
Sáčky do mixéru VWR®
01, Sáčky obyčejné, 80 ml, 60 sáčků/ 25 ks, 105×150 mm
Přejít na:
Price
2 370,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1.500 KS
Product Details & Documents
Široký výběr sterilních PE sáčků o objemu od 80 do 3500 ml. Vhodné pro všechny běžné laboratorní mísiče, přizpůsobené pro všechny vzorky.
  • Sáčky s filtry jsou určeny především pro vláknité vzorky.
  • Sáčky s plným filtrem pro pastovité vzorky.
  • Hladké sáčky pro standardní použití.
  • Žádné riziko křížové kontaminace.
Absence těžkých materiálů: surovina je v souladu se směrnicí ES/94/62.
Kontakt s potravinami: surovina je v souladu s nařízením ES č. 1935/2004
Na základě normy ISO 11137: Sterilizace zdravotnických produktů SAL10-3
 : Absence těžkého materiálu: Surovina je v souladu se směrnicí ES/94/62
Kontakt s potravinami: Surovina je v souladu s nařízením ES č. 1935/2004
Na základě normy ISO 11137: Sterilizace zdravotnických produktů SAL 10⁻³
 :
 :
 :
 :
Specifikace
  • Balené:
    60 sáčků/ 25 ks
  • Kapacita:
    80 ml
  • Popis:
    Sáčky obyčejné
  • Sekvence:
    01
  • Š×D:
    105×150 mm