Orders LinkContactUsLinkComponent
Sáčky do mixéru VWR®
Sáčky do mixéru VWR®
04, Sáčky obyčejné, 3500 ml, 20 sáčků/ 25 ks, 380×510 mm
Katalogové číslo 129-0731
Dodavatel:   VWR Collection
Sáčky do mixéru VWR®
Katalogové číslo 129-0731
Dodavatel:  VWR Collection
Sáčky do mixéru VWR®
Sáčky do mixéru VWR®
04, Sáčky obyčejné, 3500 ml, 20 sáčků/ 25 ks, 380×510 mm
Přejít na:
Price
4 980,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 500 KS
Product Details & Documents
Široký výběr sterilních PE sáčků o objemu od 80 do 3500 ml. Vhodné pro všechny běžné laboratorní mísiče, přizpůsobené pro všechny vzorky.
  • Sáčky s filtry jsou určeny především pro vláknité vzorky.
  • Sáčky s plným filtrem pro pastovité vzorky.
  • Hladké sáčky pro standardní použití.
  • Žádné riziko křížové kontaminace.
Absence těžkých materiálů: surovina je v souladu se směrnicí ES/94/62.
Kontakt s potravinami: surovina je v souladu s nařízením ES č. 1935/2004
Na základě normy ISO 11137: Sterilizace zdravotnických produktů SAL10-3
Certifications: Absence těžkého materiálu: Surovina je v souladu se směrnicí ES/94/62
Kontakt s potravinami: Surovina je v souladu s nařízením ES č. 1935/2004
Na základě normy ISO 11137: Sterilizace zdravotnických produktů SAL 10⁻³
Informace pro objednávání:
Informace o dodávce:
Balení:
Upozornení:
Specifikace
  • Balené:
    20 sáčků/ 25 ks
  • Kapacita:
    3500 ml
  • Popis:
    Sáčky obyčejné
  • Sekvence:
    04
  • Š×D:
    380×510 mm