Sáčky do mixéru VWR®
06, Sáčky s bočním filtrem, 400 ml, 60 sáčků/ 25 ks, 300×190 mm
Dodavatel: VWR Collection
Přejít na:
Product Details & Documents
Široký výběr sterilních PE sáčků o objemu od 80 do 3500 ml. Vhodné pro všechny běžné laboratorní mísiče, přizpůsobené pro všechny vzorky.
- Sáčky s filtry jsou určeny především pro vláknité vzorky.
- Sáčky s plným filtrem pro pastovité vzorky.
- Hladké sáčky pro standardní použití.
- Žádné riziko křížové kontaminace.
Absence těžkých materiálů: surovina je v souladu se směrnicí ES/94/62.
Kontakt s potravinami: surovina je v souladu s nařízením ES č. 1935/2004
Na základě normy ISO 11137: Sterilizace zdravotnických produktů SAL10-3
Certifications: Absence těžkého materiálu: Surovina je v souladu se směrnicí ES/94/62
Kontakt s potravinami: Surovina je v souladu s nařízením ES č. 1935/2004
Na základě normy ISO 11137: Sterilizace zdravotnických produktů SAL 10⁻³
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Documents
Certifikáty
Hledat podle čísla šaržeCoC Blender Bags.pdf CoC VWR Blender Bags.pdf
Prohlášení o shodě
COC_VWRI129-0728_01062023 CoC_VWRI129-0728_01172021 COC_VWRI129-0728_01182022 coc_VWRI129-0728_02042023 CoC_VWRI129-0728_02252020
More
VWR Gravimetric Dilutors VWR® for Stirring, Mixing, Shaking And Blending
Produktová literatura
Specifikace
- Balené:60 sáčků/ 25 ks
- Kapacita:400 ml
- Popis:Sáčky s bočním filtrem
- Sekvence:06
- Š×D:300×190 mm