Sáčky do mixéru VWR®
02, Sáčky obyčejné, 400 ml, 20 sáčků/ 25 ks, 300×190 mm
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Široký výběr sterilních PE sáčků o objemu od 80 do 3500 ml. Vhodné pro všechny běžné laboratorní mísiče, přizpůsobené pro všechny vzorky.
- Sáčky s filtry jsou určeny především pro vláknité vzorky.
- Sáčky s plným filtrem pro pastovité vzorky.
- Hladké sáčky pro standardní použití.
- Žádné riziko křížové kontaminace.
Absence těžkých materiálů: surovina je v souladu se směrnicí ES/94/62.
Kontakt s potravinami: surovina je v souladu s nařízením ES č. 1935/2004
Na základě normy ISO 11137: Sterilizace zdravotnických produktů SAL10-3
Certifications: Absence těžkého materiálu: Surovina je v souladu se směrnicí ES/94/62
Kontakt s potravinami: Surovina je v souladu s nařízením ES č. 1935/2004
Na základě normy ISO 11137: Sterilizace zdravotnických produktů SAL 10⁻³
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Specifications
- Balené:20 sáčků/ 25 ks
- Kapacita:400 ml
- Popis:Sáčky obyčejné
- Sekvence:02
- Š×D:300×190 mm