Pipette tips
12, Eppendorf type, graduated, 10 - 300 µl, -, Transparent, Gilson, Brand, Labsystems, Biohit, 10 racks, 96 each
Dodavatel: DELTALAB
Přejít na:
Product Details & Documents
Specifikace
- Balené:10 racks, 96 each
- Sterilní:-
- Objem:10 - 300 µl
- Sekvence:12
- Druh špičky:Eppendorf type, graduated
- Barva špičky:Transparent
- Pro použití s:Gilson, Brand, Labsystems, Biohit