Orders LinkContactUsLinkComponent
Filtration funnels
Filtration funnels
05, 30 ml, 144 mm, 82 mm, 3, 8 mm, 80 mm
Katalogové číslo BIBB3750/03
Dodavatel:   SciLabware
Filtration funnels
Katalogové číslo BIBB3750/03
Dodavatel:  SciLabware
Filtration funnels
Filtration funnels
05, 30 ml, 144 mm, 82 mm, 3, 8 mm, 80 mm
Přejít na:
Price
1 650,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Pyrex® borosilicate glass.
  • Sintered glass disc
  • Filter paper is not required for filtration of solutions
  • Resistant to most corrosive reagents including ammonia and concentrated sulphuric acid
Specifikace
  • Porozita:
    3
  • Kapacita:
    30 ml
  • Délka:
    144 mm
  • Sekvence:
    05
  • Vnitř. Ø horní části:
    80 mm
  • Vnější Ø stonku:
    8 mm
  • Délka stonku:
    82 mm