Orders LinkContactUsLinkComponent
Lids for buckets
Lids for buckets
08, Lever lid for 30 l bucket, PP, water proof
Katalogové číslo RIXI8-7100-300
Lids for buckets
Katalogové číslo RIXI8-7100-300
Lids for buckets
Lids for buckets
08, Lever lid for 30 l bucket, PP, water proof
Přejít na:
Price
1 660,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 KS
Product Details & Documents
Water proof lids for buckets.
Ordering information: Buckets should be ordered separately.
Specifikace
  • Popis:
    Lever lid for 30 l bucket, PP, water proof
  • Sekvence:
    08