Orders LinkContactUsLinkComponent
Cut resistant gloves, Sharpflex Latex
Cut resistant gloves, Sharpflex Latex
04, , 10, Žlutá/modrá, 250 mm
Katalogové číslo DALL2232525/10
Dodavatel:   HONEYWELL SAFETY
Cut resistant gloves, Sharpflex Latex
Katalogové číslo DALL2232525/10
Dodavatel:  HONEYWELL SAFETY
Cut resistant gloves, Sharpflex Latex
Cut resistant gloves, Sharpflex Latex
04, , 10, Žlutá/modrá, 250 mm
Přejít na:
Price
286,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 PÁR
Product Details & Documents
These gloves knitted from composite and para-aramid yarn features a blue crinkled latex coating on the palm.
  • Knitting technique provides the glove with excellent fit and high dexterity
  • Para-aramid yarn protects against contact heat and cuts
  • Plated polyamide inside: Limit the contact of the skin with composite fibre
  • Latex coating provides better grip and light thermal protection (up to 250 °C)
Ideal for handling heavy parts with high cut risks in humid and slippery environments. The gloves also provide light thermal protection (up to 250 °C).
Certifications: EN 388:2016 (2X42C), EN 407 (X2XXXX); Cat. II
Specifikace
  • Velikost rukavic:
    10
  • Barva:
    Žlutá/modrá
  • Délka:
    250 mm
  • Sekvence:
    04
  • Norma EN:
    EN 388:2016 (2X42C), EN 407 (X2XXXX)
  • Typ manžety:
    Pletené zápěstí
  • Cat. No.:
    DALL2232525/10
  • Model:
    Latex
  • Materiál vložky:
    Para-aramid
  • Provedení:
    Zvrásněný povlak na dlani a konečcích prstů
  • Obouruké/jednoruké:
    Jednoruké
  • Jednorázové/znovupoužitelné:
    opakovatelně použitelné