Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer tablets, Lovibond®
Buffer tablets, Lovibond®
05, 10, 100 Tab.
Katalogové číslo LOVI515600BT
Dodavatel:   Lovibond
Buffer tablets, Lovibond®
Katalogové číslo LOVI515600BT
Dodavatel:  Lovibond
Číslo CAS:  
Buffer tablets, Lovibond®
05, 10, 100 Tab.
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
653,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 Tablet
Product Details & Documents
Ideal for preparing buffer solutions of 4, 7 and 10 pH units.
pH tablet can be added to 100 ml of distilled or deionised water for preparing solution of specified concentration.
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    100 Tab.
  • Sekvence:
    05
  • Hodnota pH:
    10