Orders LinkContactUsLinkComponent
Counting chambers, Howard
Counting chamber, 0,10 mm
Katalogové číslo MARI0611040
Dodavatel:   MARIENFELD
Counting chambers, Howard
Katalogové číslo MARI0611040
Dodavatel:  MARIENFELD
Counting chambers, Howard
Counting chambers, Howard
Counting chamber, 0,10 mm
Price
16 150,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Counting chambers designed for the investigation of fruit juices.
Ø ring = 18 - 22 mm
Specifikace
  • Hloubka komory:
    0,10 mm
  • Popis:
    Counting chamber
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    D׊
    Dostupnost
    Price
  • Cover glass with blue mask – 5×5 wells of Ø 1,382 mm
    Cover glass with blue mask – 5×5 wells of Ø 1,382 mm
    MARI0334001
    01
    33×33 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 4 920,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    D׊
    Tloušťka
    Dostupnost
    Price
  • Cover glass with ground edges
    Cover glass with ground edges
    MARI0333001
    25×40 mm
    0,4 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 109,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    D׊
    Dostupnost
    Price
  • Cover glass with metal mask - 5×5 wells of Ø = 1,382 mm
    Cover glass with metal mask - 5×5 wells of Ø = 1,382 mm
    MARI0334002
    02
    25×40 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 3 750,00 Kč