Orders LinkContactUsLinkComponent
Drum funnels
Drum funnels
200 mm, 22 mm, 200 mm
Katalogové číslo HIRS7740101
Dodavatel:   HIRSCHMANN
Drum funnels
Katalogové číslo HIRS7740101
Dodavatel:  HIRSCHMANN
Drum funnels
Drum funnels
200 mm, 22 mm, 200 mm
Přejít na:
Price
1 580,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 6 KS
Product Details & Documents
These large transparent funnels, made of PP, are suitable for filling large amounts of liquid.
  • Fast discharge by steep 60° angle
  • Convenient handle for hanging
  • Good chemical and temperature resistance
Specifikace
  • Vněj. Ø nálevky:
    200 mm
  • Délka:
    200 mm
  • Délka stonku:
    22 mm