Orders LinkContactUsLinkComponent
Labels, hazard warning
Labels, hazard warning
07, Hazard labels: danger asbestos, —, Polyester, Černá na žluté, 26×52 mm, 250 labels/roll
Katalogové číslo BRDY223335
Dodavatel:   Brady
Labels, hazard warning
Katalogové číslo BRDY223335
Dodavatel:  Brady
Labels, hazard warning
Labels, hazard warning
07, Hazard labels: danger asbestos, —, Polyester, Černá na žluté, 26×52 mm, 250 labels/roll
Přejít na:
Price
1 620,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 Roll
Product Details & Documents
These self adhesive signs are designed to warn people to be careful and to take precautions of potential hazards.
Available in different sizes.
Certifications: Conforms to Health and Safety (Safety Signs and Signals) Regulations 1996.
Specifikace
  • Barva:
    Černá na žluté
  • Popis:
    Hazard labels: danger asbestos
  • Rozměry:
    26×52 mm
  • Materiál:
    Polyester
  • Sekvence:
    07
  • Model:
  • Balené:
    250 labels/roll