Orders LinkContactUsLinkComponent
Containers with screw cap
Containers with screw cap
10, 180 ml, 63 mm, 80 mm, aseptic, with label, individually wrapped (in box)
Katalogové číslo LPIT105248
Dodavatel:   LP ITALIANA
Containers with screw cap
Katalogové číslo LPIT105248
Dodavatel:  LP ITALIANA
Containers with screw cap
Containers with screw cap
10, 180 ml, 63 mm, 80 mm, aseptic, with label, individually wrapped (in box)
Přejít na:
Price
6 210,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 160 KS
Product Details & Documents
PP containers with screw cap.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • Available non steril or packed under aseptic conditions
Ideal for collecting, storing and transporting samples.
 : *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904
Documents
Specifikace
  • Ø vněj.:
    63 mm
  • Balené:
    individually wrapped (in box)
  • Type:
    aseptic, with label
  • Kapacita:
    180 ml
  • Výška:
    80 mm
  • Sekvence:
    10