Syringes for CTC analytics systems
41, Fixed needle, 23, 25 µl, 50 mm, 0,63 mm, Conical, 25F-BT-GT-0.63C
Katalogové číslo 548-1939
Dodavatel: Trajan Scientific and Medical
Syringes for CTC analytics systems
Katalogové číslo 548-1939
Dodavatel: Trajan Scientific and Medical
Přejít na:
Product Details & Documents
* Gas-tight.
Documents
Specifikace
- Ø vněj.:0,63 mm
- Rozchod:23
- Type:25F-BT-GT-0.63C
- Typ špičky:Conical
- Objem:25 µl
- Popis:Fixed needle
- Délka:50 mm
- Sekvence:41