Syringes for CTC analytics systems
32, Fixed needle, 10 µl, 50 mm, 0,5 mm, Conical, 10F-BT-5/0.5C
Katalogové číslo SGEA0029671
Dodavatel: Trajan Scientific and Medical
Syringes for CTC analytics systems
Katalogové číslo SGEA0029671
Dodavatel: Trajan Scientific and Medical
Přejít na:
Product Details & Documents
* Gas-tight.
Documents
Specifikace
- Ø vněj.:0,5 mm
- Type:10F-BT-5/0.5C
- Typ špičky:Conical
- Objem:10 µl
- Popis:Fixed needle
- Délka:50 mm
- Sekvence:32