Orders LinkContactUsLinkComponent
Loop interfaces, 4 – 20 mA current
090, 4 – 20 mA current loop interface, with temperature of 0 to +90 °C, UN160PA
Katalogové číslo MEMMUN160PAV6
Dodavatel:   MEMMERT
Loop interfaces, 4 – 20 mA current
Katalogové číslo MEMMUN160PAV6
Dodavatel:  MEMMERT
Loop interfaces, 4 – 20 mA current
Loop interfaces, 4 – 20 mA current
090, 4 – 20 mA current loop interface, with temperature of 0 to +90 °C, UN160PA
Přejít na:
Price
12 070,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    4 – 20 mA current loop interface, with temperature of 0 to +90 °C
  • Sekvence:
    090
  • Určeno pro:
    UN160PA