Orders LinkContactUsLinkComponent
Konstrukce pro IF/IFplus
Konstrukce pro IF/IFplus
01, Konstrukce, pojezdová (velikost 110 až 160: výška 560 mm), pro IF 110
Katalogové číslo MEMMB29750IF110
Dodavatel:   MEMMERT
Konstrukce pro IF/IFplus
Katalogové číslo MEMMB29750IF110
Dodavatel:  MEMMERT
Konstrukce pro IF/IFplus
Konstrukce pro IF/IFplus
01, Konstrukce, pojezdová (velikost 110 až 160: výška 560 mm), pro IF 110
Přejít na:
Price
15 470,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    Konstrukce, pojezdová (velikost 110 až 160: výška 560 mm), pro IF 110
  • Sekvence:
    01