Bosshead, cross type
01, With brass thumb screws, 0 - 16 mm, Popouštěné lité železo
Katalogové číslo NEUBM020-4850
Dodavatel: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Přejít na:
Product Details & Documents
Bosshead made of tempered cast iron, powder-coated.
- For rods up to 16 mm Ø
- With brass thumb or stainless steel safety heart screws
- Thread: M8
Weight: 180 g
Specifikace
- Upínací šířka:0 - 16 mm
- Popis:With brass thumb screws
- Materiál:Popouštěné lité železo
- Sekvence:01