Orders LinkContactUsLinkComponent
Drawer system, SOLOBOX
04, 263×370×174 mm
Katalogové číslo MULCSD-MPBK/NLAB
Dodavatel:   MULTIROIR
Drawer system, SOLOBOX
Katalogové číslo MULCSD-MPBK/NLAB
Dodavatel:  MULTIROIR
Drawer system, SOLOBOX
Drawer system, SOLOBOX
04, 263×370×174 mm
Přejít na:
Price
1 120,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
White PP frame, translucent drawers.
  • Stackable
  • Impact resistant
SOLOBOX is a modular individual drawer system. For well organised storage of many items, on shelves or at the workstation.
Specifikace
  • Sekvence:
    04
  • Š×H×V:
    263×370×174 mm