Orders LinkContactUsLinkComponent
Universal scissors, straight
Universal scissors, straight
04, Sharp-blunt, 160 mm
Katalogové číslo HAMMHSB952-16
Dodavatel:   HAMMACHER KARL
Universal scissors, straight
Katalogové číslo HAMMHSB952-16
Dodavatel:  HAMMACHER KARL
Universal scissors, straight
Universal scissors, straight
04, Sharp-blunt, 160 mm
Přejít na:
Price
678,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel or chromium-plated steel.
  • Sharp-blunt
  • For a wide range of applications
  • Corrosion resistant
  • Easy action
Specifikace
  • Type:
    Sharp-blunt
  • Délka:
    160 mm
  • Sekvence:
    04