Orders LinkContactUsLinkComponent
Microscopy scissors
07, Straight, sharp/sharp, with angular handles, 115 mm
Katalogové číslo HAMML-HSB014-11
Dodavatel:   HAMMACHER KARL
Microscopy scissors
Katalogové číslo HAMML-HSB014-11
Dodavatel:  HAMMACHER KARL
Microscopy scissors
Microscopy scissors
07, Straight, sharp/sharp, with angular handles, 115 mm
Přejít na:
Price
2 050,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
These sharp microscopy scissors with angular handles are made from stainless steel.
Specifikace
  • Type:
    Straight, sharp/sharp, with angular handles
  • Délka:
    115 mm
  • Sekvence:
    07