Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, N-Plan Objectives
201, Achromatický objektiv IOS N-plan, 4×/0,10 mm
Catalog # 630-1639
Supplier:   VWR Collection
VWR®, N-Plan Objectives
Catalog # 630-1639
Supplier:  VWR Collection
VWR®, N-Plan Objectives
VWR®, N-Plan Objectives
201, Achromatický objektiv IOS N-plan, 4×/0,10 mm
Přejít na:
Price
885,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
These objectives are ideal for use in the education field and for laboratory routine applications.
IOS N-Plan objectives feature an infinity-corrected optical system.
Specifikace
  • Zvětšení:
    4×/0,10 mm
  • Popis:
    Achromatický objektiv IOS N-plan
  • Sekvence:
    201