Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, N-Plan Objectives
VWR®, N-Plan Objectives
203, IOS N-plan achromatic objective, 20×/0,40 mm, 1,5 mm
Katalogové číslo 630-1641
Dodavatel:   VWR Collection
VWR®, N-Plan Objectives
Katalogové číslo 630-1641
Dodavatel:  VWR Collection
VWR®, N-Plan Objectives
VWR®, N-Plan Objectives
203, IOS N-plan achromatic objective, 20×/0,40 mm, 1,5 mm
Přejít na:
Price
1 970,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
These objectives are ideal for use in the education field and for laboratory routine applications.
IOS N-Plan objectives feature an infinity-corrected optical system.
Documents
Specifikace
  • Zvětšení:
    20×/0,40 mm
  • Popis:
    IOS N-plan achromatic objective
  • Sekvence:
    203
  • Pracovní vzdálenost:
    1,5 mm