Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, N-Plan Objectives
204, Achromatický objektiv IOS N-plan, 40×/0,65 mm, 0,45 mm
  630-1642
VWR®, N-Plan Objectives
  630-1642
VWR®, N-Plan Objectives
VWR®, N-Plan Objectives
204, Achromatický objektiv IOS N-plan, 40×/0,65 mm, 0,45 mm
2 550,00 Kč
1 * 1 KS
These objectives are ideal for use in the education field and for laboratory routine applications.
IOS N-Plan objectives feature an infinity-corrected optical system.
  • Zvětšení:
    40×/0,65 mm
  • Popis:
    Achromatický objektiv IOS N-plan
  • Sekvence:
    204
  • Pracovní vzdálenost:
    0,45 mm