Orders LinkContactUsLinkComponent
Pullover, high visibility, Bindal 284A
02, Reflexní oranžová/šedá, M
Katalogové číslo SIOE284A/707/M
Dodavatel:   SIOEN
Pullover, high visibility, Bindal 284A
Katalogové číslo SIOE284A/707/M
Dodavatel:  SIOEN
Pullover, high visibility, Bindal 284A
Pullover, high visibility, Bindal 284A
02, Reflexní oranžová/šedá, M
Přejít na:
Price
3 250,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Soft pullover made of 71% molleton polyester, 25% viscose and 4% elasthane. With decorative seams and a grey finish at cuffs and collar.
  • Elasticated reflective tape for improved comfort
  • Straight collar, hidden zip closure
  • Round inset sleeves, knitted windcuffs at end of sleeves
Weight: 280 g/m²
 :
 :
 :
 :
 :
Specifikace
  • Velikost oblečení:
    M
  • Barva:
    Reflexní oranžová/šedá
  • Sekvence:
    02
  • Hmotnost:
    280 g/m²
  • Cat. No.:
    SIOE284A/707/M
  • Typ uzávěru:
    Se zipem
  • Risk area:
    HiVis
  • Tkanina:
    71% molleton polyester, 25% viscose and 4% elasthane
  • Rod:
    Unisex
  • Model:
    Bindal 284A
  • Aplikace oblečení:
    Industrial