Pullover, high visibility, Bindal 284A
05, Reflexní oranžová/šedá, XXL
Katalogové číslo SIOE284A/707/2XL
Dodavatel: SIOEN
Přejít na:
Product Details & Documents
Soft pullover made of 71% molleton polyester, 25% viscose and 4% elasthane. With decorative seams and a grey finish at cuffs and collar.
- Elasticated reflective tape for improved comfort
- Straight collar, hidden zip closure
- Round inset sleeves, knitted windcuffs at end of sleeves
Weight: 280 g/m²
Certifications:
Informace pro objednávání:
Informace o dodávce:
Balení:
Upozornení:
Specifikace
- Velikost oblečení:XXL
- Barva:Reflexní oranžová/šedá
- Sekvence:05
- Hmotnost:280 g/m²
- Cat. No.:SIOE284A/707/2XL
- Typ uzávěru:Se zipem
- Risk area:HiVis
- Tkanina:71% molleton polyester, 25% viscose and 4% elasthane
- Rod:Unisex
- Model:Bindal 284A
- Aplikace oblečení:Industrial