n-Hexan, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
5037, Glass bottle, 1 L
Dodavatel: Avantor
n-Hexan, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Katalogové číslo 8088.1000
Dodavatel: Avantor
Číslo CAS: 110-54-3
Přejít na:
Product Details & Documents
Synonyma: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
- Číslo CAS:110-54-3
- Vzorec:H₃C(CH₂)₄CH₃
- MDL číslo:MFCD00009520
- Molecular Weight:86.18
- Merck Index:13,04712
- Bod varu:69 °C (1013 hPa)
- Bod tání:–94,3 °C
- Hustota:0,659 g/cm³ (20 °C)
- Bod vzplanutí:–22 °C
- Teplota pro skladování:Ambient
- UN:1208
- ADR:3,II
- :Density: 0,659 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:203-777-6
Documents
Certifikáty
Hledat podle čísla šaržespec_BAKR8088.1000.pdf spec_BAKR8088.2500.pdf
Specifikace produktu
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Assay (by GC):min. 99 %
- Aromatic Compounds (as C6H6):max. 0,02 %
- Boiling Range:max. 2°C
- Density (g/ml) at 25°C:max. 0,657
- Recorded Boiling Point:68.7°C
- Residue after Evaporation:max. 5 ppm
- Sulfur Compounds (as S):max. 0,005 %
- Thiophene:passes test
- Water (H2O):max. 0,02 %
- Water Soluble Titrable Acid (meq/g):max. 0,0003
- Trace Impurities (in ppm):-
- Aluminium (Al):max. 0,5
- Barium (Ba):max. 0,1
- Boron (B):max. 0,02
- Cadmium (Cd):max. 0,05
- Calcium (Ca):max. 0,5
- Chromium (Cr):max. 0,02
- Cobalt (Co):max. 0,02
- Copper (Cu):max. 0,02
- Iron (Fe):max. 0,1
- Lead (Pb):max. 0,1
- Magnesium (Mg):max. 0,1
- Manganese (Mn):max. 0,02
- Nickel (Ni):max. 0,02
- Tin (Sn):max. 0,1
- Zinc (Zn):max. 0,1
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:1 L
- Sekvence:5037