Orders LinkContactUsLinkComponent
Dissecting boards
Dissecting board with frame edge, 550×400×17 mm
Katalogové číslo MURRY335/02
Dodavatel:   MURRAY S
Dissecting boards
Katalogové číslo MURRY335/02
Dodavatel:  MURRAY S
Dissecting boards
Dissecting board with frame edge, 550×400×17 mm
Přejít na:
Price
1 880,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Wooden dissecting boards with frame edge.
Specifikace
  • Popis:
    Dissecting board with frame edge
  • Š×H×V:
    550×400×17 mm