Úložné sáčky
10, Food storage bag, 500×800 mm
Catalog # HKPK100140
Supplier: HK PACK KRAUTSCHEID
Jump to:
Product Details & Documents
Průhledné LDPE sáčky, ideální pro skladování a ochranu potravin a malých náhradních dílů všeho druhu.
- Bezpečnost potravin je zajištěna
- Flexibilní a odolné proti roztržení
- Mrazuvzdorné od 50 μ a tepelně odolné do 80 °C
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Specifications
- Popis:Food storage bag
- Rozměry:500×800 mm
- Sekvence:10
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



