Orders LinkContactUsLinkComponent
Labels, hazard warning
Labels, hazard warning
05, Hazard labels: biological hazard, PIC W009-TRI 025-PE-ROLL/1, Polyester, Černá na žluté, 25×18 mm, 250 labels/roll
Katalogové číslo BRDY827646
Dodavatel:   Brady
Labels, hazard warning
Katalogové číslo BRDY827646
Dodavatel:  Brady
Labels, hazard warning
Labels, hazard warning
05, Hazard labels: biological hazard, PIC W009-TRI 025-PE-ROLL/1, Polyester, Černá na žluté, 25×18 mm, 250 labels/roll
Přejít na:
Price
2 850,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 Roll
Product Details & Documents
These self adhesive signs are designed to warn people to be careful and to take precautions of potential hazards.
Available in different sizes.
Certifications: Conforms to Health and Safety (Safety Signs and Signals) Regulations 1996.
Specifikace
  • Barva:
    Černá na žluté
  • Popis:
    Hazard labels: biological hazard
  • Rozměry:
    25×18 mm
  • Materiál:
    Polyester
  • Sekvence:
    05
  • Model:
    PIC W009-TRI 025-PE-ROLL/1
  • Balené:
    250 labels/roll