Orders LinkContactUsLinkComponent
Bath fluids
Bath fluids
23, Descaling agent, based on citric acid, — °C, − °C, − °C, Bezbarvá, 5 kg
Katalogové číslo 461-1115
Dodavatel:   LAUDA
Bath fluids
Katalogové číslo 461-1115
Dodavatel:  LAUDA
Číslo CAS:  
Bath fluids
Bath fluids
23, Descaling agent, based on citric acid, — °C, − °C, − °C, Bezbarvá, 5 kg
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
4 500,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 kg
Product Details & Documents
Allow highly accurate thermostating, even at extreme temperatures.
  • Simple and safe handling, suitable for long term operation
  • Optimise thermostat life
* Denotes Silicone oil
** Only suitable for closed circuits
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    5 kg
  • Barva:
    Bezbarvá
  • Sekvence:
    23
  • Bod hoření:
    − °C
  • Bod vzplanutí:
    − °C
  • Teplotní rozsah:
    — °C
  • Typ:
    Descaling agent, based on citric acid