Orders LinkContactUsLinkComponent
Heating Cords
Heating Cords
02, Heating cord, 150 W, 1 m
Katalogové číslo WINKWKG00401000150
Dodavatel:   WINKLER
Heating Cords
Katalogové číslo WINKWKG00401000150
Dodavatel:  WINKLER
Heating Cords
Heating Cords
02, Heating cord, 150 W, 1 m
Přejít na:
Price
Poptat cenu
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Heating cord which consists of one heating spiral insulated with glass-silk.
  • With flexible glass-silk outer braiding
  • Max. temperature 400 °C
Specifikace
  • Popis:
    Heating cord, 150 W
  • Délka:
    1 m
  • Sekvence:
    02