Orders LinkContactUsLinkComponent
Heating Cords
Heating Cords
01, Heating cord, 75 W, 50 cm
Katalogové číslo WINKWKG00400500075
Dodavatel:   WINKLER
Heating Cords
Katalogové číslo WINKWKG00400500075
Dodavatel:  WINKLER
Heating Cords
Heating Cords
01, Heating cord, 75 W, 50 cm
Přejít na:
Price
1 600,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Heating cord which consists of one heating spiral insulated with glass-silk.
  • With flexible glass-silk outer braiding
  • Max. temperature 400 °C
Specifikace
  • Popis:
    Heating cord, 75 W
  • Délka:
    50 cm
  • Sekvence:
    01