Orders LinkContactUsLinkComponent
Heating tapes
Heating tapes
06, Heating tape, 2,5 m length, 625 W
Katalogové číslo WINKWBG00402500625
Dodavatel:   WINKLER
Heating tapes
Katalogové číslo WINKWBG00402500625
Dodavatel:  WINKLER
Heating tapes
Heating tapes
06, Heating tape, 2,5 m length, 625 W
Přejít na:
Price
Poptat cenu
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    Heating tape, 2,5 m length, 625 W
  • Sekvence:
    06