Orders LinkContactUsLinkComponent
Heating tapes
02, Heating tape, 1,0 m length, 250 W
Katalogové číslo WINKWBG00401000250
Dodavatel:   WINKLER
Heating tapes
Katalogové číslo WINKWBG00401000250
Dodavatel:  WINKLER
Heating tapes
Heating tapes
02, Heating tape, 1,0 m length, 250 W
Přejít na:
Price
Poptat cenu
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    Heating tape, 1,0 m length, 250 W
  • Sekvence:
    02