Orders LinkContactUsLinkComponent
Heating tapes
Heating tapes
07, Heating tape, 3,0 m length, 750 W
Katalogové číslo WINKWBG00403000750
Dodavatel:   WINKLER
Heating tapes
Katalogové číslo WINKWBG00403000750
Dodavatel:  WINKLER
Heating tapes
Heating tapes
07, Heating tape, 3,0 m length, 750 W
Přejít na:
Price
Poptat cenu
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    Heating tape, 3,0 m length, 750 W
  • Sekvence:
    07