Double spatulas, micro
150 mm, 40 mm, 2 mm
Katalogové číslo WITG7.412.052
Dodavatel: witeg Labortechnik
Přejít na:
Product Details & Documents
Micro spatulas with two flat ends, made of stainless steel.
Specifikace
- Délka:150 mm
- Šířka čepele:2 mm
- Délka čepele:40 mm