Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas, micro
Double spatulas, micro
130 mm, 40 mm, 2 mm
Katalogové číslo WITG7.412.051
Dodavatel:   witeg Labortechnik
Double spatulas, micro
Katalogové číslo WITG7.412.051
Dodavatel:  witeg Labortechnik
Double spatulas, micro
Double spatulas, micro
130 mm, 40 mm, 2 mm
Přejít na:
Price
49,50 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Micro spatulas with two flat ends, made of stainless steel.
Specifikace
  • Délka:
    130 mm
  • Šířka čepele:
    2 mm
  • Délka čepele:
    40 mm