Orders LinkContactUsLinkComponent
Cryoboxes
Cryoboxes
02, 4×4, 50 ml tubes, —, - mm
Katalogové číslo HEATHS2860P
Dodavatel:   HEATHROW
Cryoboxes
Katalogové číslo HEATHS2860P
Dodavatel:  HEATHROW
Cryoboxes
Cryoboxes
02, 4×4, 50 ml tubes, —, - mm
Přejít na:
Price
1 240,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 KS
Product Details & Documents
Made of cardboard, white.
  • Write-on surface for descriptions or self numbering systems
  • Dividers are flat packed and comes in two different sizes (to be ordered separately)
For storage of large samples and 15 or 50 ml tubes.
Documents
Specifikace
  • Přihrádky:
    4×4
  • Určeno pro:
    50 ml tubes
  • Š×H×V vnějš.:
    - mm
  • Barva:
  • Sekvence:
    02