Orders LinkContactUsLinkComponent
Drawer system, SOLOBOX
Drawer system, SOLOBOX
05, 320×410×220 mm
Katalogové číslo 216-1054
Dodavatel:   MULTIROIR
Drawer system, SOLOBOX
Katalogové číslo 216-1054
Dodavatel:  MULTIROIR
Drawer system, SOLOBOX
Drawer system, SOLOBOX
05, 320×410×220 mm
Přejít na:
Price
1 780,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
White PP frame, translucent drawers.
  • Stackable
  • Impact resistant
SOLOBOX is a modular individual drawer system. For well organised storage of many items, on shelves or at the workstation.
Specifikace
  • Sekvence:
    05
  • Š×H×V:
    320×410×220 mm